Documentos Principais
MABS1327
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-podocalyxina (GP135), clone 3F2:D8
clone 3F2:D8, from mouse
Sinônimo(s):
Podocalyxin-like protein 1, GP1345, PC, PC-like protein 1, PCLP-1, cPCLP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F2:D8, monoclonal
reatividade de espécies
canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PODXL(5420)
Descrição geral
Podocalyxina (UniProt: Q52S86; também conhecido como Gp135, proteína 1 semelhante à podocalyxina, PC, proteína 1 semelhante à PC, PCLP-1, cPCLP1) é codificado pelo gene PODXL (também conhecido como PCLP, PCLP1) ( ID do gene: 482252) em espécies caninas. A GP135 é uma proteína de membrana apical expressa em células epiteliais MDCK polarizadas. Alguma expressão também é observada no coração, pulmão, córtex e medula renal e músculo. Ele tem um domínio extracelular (aa 23-474), um domínio helicoidal (aa 475-495) e um domínio citoplasmático (aa 496-571). Seu domínio citoplasmático é essencial para o direcionamento da membrana apical e a tubulogênese renal. A GP135 está envolvida na regulação da adesão, da morfologia celular e da progressão do câncer. Funciona como uma molécula anti-adesiva que mantém uma via de filtração aberta entre os processos dos pés vizinhos no podócito por repulsão de carga. Ele também pode atuar como uma molécula pró-adesiva, melhorando a adesão das células a ligantes imobilizados e, assim, aumentando a taxa de migração e os contatos célula-célula de maneira dependente da integrina. Também foi relatado que a Gp135 está envolvida na formação de um subdomínio da membrana plasmática préapical para estabelecer a polarização epitelial inicial e a formação do lúmen apical durante a tubulogênese renal. Ele se co-localiza com filamentos de actina, ezrin e SLC9A3R1 em um padrão pontual na superfície apical da célula, onde se formam as microvilosidades. Foi demonstrado que a Gp135 sofre glicosilação ligada a N e O.
Especificidade
O clone 3F2:D8 detecta Podocalyxin em células de rim canino Madin-Darby (MDCK).
Imunogênio
Células intactas de rim canino Madin-Darby (MDCK).
Epítopo: domínio extracelular
Aplicação
Anti-Podocalyxin (GP135), clone 3F2:D8, nº de cat. MABS1327, é um anticorpo monoclonal de camundongo que detecta Podocalyxin (GP135) e foi testado para uso em imunocitoquímica, imunofluorescência, imunoprecipitação, radioimunoensaio e Western blot.
Análise de Western blot: Uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou a podocalixina (GP135) em MDCK tratada com lisado celular de iodoacetamida.
Análise de radioimunoensaio: Um lote representativo detectou a podocalyxina (GP135) em aplicações de radioimunoensaio (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87).
Análise por imunofluorescência: Um lote representativo detectou Podocalyxin (GP135) em aplicações de imunofluorescência (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:100 de um lote representativo detectou Podocalyxin (GP135) em células MDCK (Cortesia do Dr. Tzuu-Shuh Jou, M.D., Ph.D., Graduado do Instituto de Medicina Clínica, Faculdade de Medicina, Universidade Nacional de Taiwan).
Análise imunocitoquímica: Um lote representativo detectou Podocalyxin (GP135) em aplicações de imunocitoquímica (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou a podocalyxina (GP135) em aplicações de Western blot (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Análise de imunoprecipitação: Um lote representativo detectou Podocalyxin (GP135) em aplicações de imunoprecipitação (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Categoria de pesquisa
Sinalização
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisado de células MDCK.
Análise de Western blot: Uma diluição de 1:1.000 desse anticorpo detectou Podocalyxin (GP135) em lisado de células MDCK.
Descrição-alvo
180 kda observados; 59,91 kDa calculados. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo IgG1 monoclonal de camundongo purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com azida sódica 0,05%.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Christin Hanke-Gogokhia et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(7), e21689-e21689 (2021-06-05)
Knockout of the chloride channel protein 2 (CLC-2; CLCN2) results in fast progressing blindness in mice. Retinal Pigment Epithelium (RPE) and photoreceptors undergo, in parallel, rapid, and profound morphological changes and degeneration. Immunohistochemistry and electron microscopy of the outer retina
Qiao Zhang et al.
Current biology : CB, 29(17), 2826-2839 (2019-08-14)
The nucleoskeleton and cytoskeleton are important protein networks that govern cellular behavior and are connected together by the linker of nucleoskeleton and cytoskeleton (LINC) complex. Mutations in LINC complex components may be relevant to cancer, but how cell-level changes might
Arun A Chandrakumar et al.
The Journal of cell biology, 220(7) (2021-06-16)
Rab11 GTPase proteins are required for cytokinesis, ciliogenesis, and lumenogenesis. Rab11a is critical for apical delivery of podocalyxin (PODXL) during lumen formation in epithelial cells. SH3BP5 and SH3BP5L are guanine nucleotide exchange factors (GEFs) for Rab11. We show that SH3BP5