MABS1282
Anti-phospho-GRASP65 (Thr220/Thr224) Antibody, clone LX108
clone LX108, from mouse
Sinônimo(s):
Golgi reassembly-stacking protein 1, Golgi peripheral membrane protein p65, Golgi reassembly-stacking protein of 65 kDa, GRASP65, pGRASP65
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LX108, monoclonal
reatividade de espécies
rat
não deve reagir com
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr220/pThr224)
Informações sobre genes
human ... GORASP1(64689)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-GRASP65 (Thr220/Thr224) in HeLa cells stably expressing rat GRASP65-GFP.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-GRASP65 (Thr220/Thr224) in Immunocytochemistry applications (Tang, D., et. al. (2012). Biol Open. 1(12):1204-14).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-GRASP65 (Thr220/Thr224) in rat liver Golgi and mitotic Golgi fragments.
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1