MABS1193
Anti-ABCB11 Antibody, clone 10D4.1
clone 10D4.1, from mouse
Sinônimo(s):
Bile salt export pump, ATP-binding cassette sub-family B member 11, Sister of P-glycoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10D4.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCB11(8647)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Liver Physiology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ABCB11 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1