MABS1147
Anti-SH2D1A Antibody, clone SuGr-20 18A9
clone SuGr-20 18A9, from mouse
Sinônimo(s):
SH2 domain-containing protein 1A, Duncan disease SH2-protein, Signaling lymphocytic activation molecule-associated protein, SLAM-associated protein, T-cell signal transduction molecule SAP
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SuGr-20 18A9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH2D1A(4068)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunological Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.1 µg of recombinant human SH2D1A.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1