MABS1135
Anti-GNAQ Antibody, clone 8A11.1
clone 8A11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit alpha, Guanine nucleotide-binding protein alpha-q
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8A11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNAQ(2776)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
G-proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GNAQ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1