MABN696
Anti-G6PD Antibody, clone 2H7
ascites fluid, clone 2H7, from mouse
Sinônimo(s):
Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... G6PD(2539)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (Direct) Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected G6PD with recombinant G6PD protein antigen.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected G6PD in non serum starved Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected G6PD in HeLa, MCF-7, Jurkat and K562 cell lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa, MCF-7, Jurkat and K562 cell lysates