MABN688
Anti-PTH1R Antibody, clone 4D2
ascites fluid, clone 4D2, from mouse
Sinônimo(s):
Parathyroid hormone 2 receptor, PTH2 receptor, PTH1R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pth1R(19228)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected PTH1R in SK-BR-3 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PTH1R-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
PTH1R-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate