Documentos Principais
MABN667
Sigma-Aldrich
Anti-TRPML3 Antibody, clone N268/18
clone N268/19, from mouse
Sinônimo(s):
Mucolipin-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N268/19, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MCOLN3(55283)
Descrição geral
Mucolipin-3 (TRPML3) is a multi-pass membrane protein that functions as an ion channel. TRPML3 is possibly involved in locomotion and the differentiation of auditory receptor cells.
Especificidade
This antibody recognizes the N-terminus of TRPML3.
Imunogênio
Linear peptide corresponding to the N-terminus of human TRPML3.
Aplicação
Detect Mucolipin-3 using this mouse monoclonal antibody, Anti-TRPML3 Antibody & clone N268/18 validated for use in western blotting.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected TRPML3 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected TRPML3 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in rat hippocampus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRPML3 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Descrição-alvo
~ 64 kDa observed. Uncharacterized band(s) may appear in some lysates.
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1