MABN640
Anti-Amyloid beta fibrils, clone M98, Rabbit Monoclonal Antibody
clone M98, from rabbit
Sinônimo(s):
Amyloid Beta, Amyloid B, Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP2, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C995.Bet
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M98, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Amyloid beta fibrils in Frontal cortex of AD patients (Data courtesy of Prof. C. Glabe, UCI).
Qualidade
Dot Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Amyloid beta fibrils in 0.075 µg of Synthetic Abeta40.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1