MABN540
Anti-mGluR5 Antibody, clone N75/33
clone N75/33, from mouse
Sinônimo(s):
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N75/33, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM5(2915)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected mGluR5 in normal human midbrain tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected mGluR5 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Hypothalamus tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1