MABN2726
Anti-MSX1/2 Antibody, clone 4G1
Sinônimo(s):
CHOX-7, CHOX-8, GHox-8, Homeobox protein Hox-7, Homeobox protein Hox-8, Homeobox protein MSX-1, Homeobox protein MSX-2, Msh homeobox 1-like protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 28.24 kDa
observed mol wt ~36 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rat, human, mouse, chicken
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... , MSX1(395245)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Homeobox protein MSX1/MSX2 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected MSX1/2 in Immunohistochemistry application (Ko, H.W., et al. (2009). Methods Cell Biol. 93:347-69; Martinez-Morales, P.L., et al. (2011). J Cell Biol. 194(3): 489-503; Prasad, M.S., et al. (2020). Dev Biol. 458(1): 64-74).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MSX1/2 in Immunofluorescence application (Ko, H.W., et al. (2009). Methods Cell Biol. 93:347-69; Martinez-Morales, P.L., et al. (2011). J Cell Biol. 194(3): 489-503; Thier, M.C., et al. (2019). Cell Stem Cell. 24(1): 166-182.e13).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MSX1/2 in Immunocytochemistry application (Roybon, L., et al. (2008). J Neurosci. 28(14): 3644-56).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MSX1/2 in Western Blotting application (Hassan, M.Q., et al. (2004). Mol Cell Biol. 24(20): 9248-61).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1