MABN2678
Anti-phospho-α-synuclein (Ser129) Antibody, clone PS129
Sinônimo(s):
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor (NACP)
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PS129, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 14.46 kDa
observed mol wt ~16 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, porcine, rat
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant -synuclein phosphorylated S129 and recombinant -synuclein monomers.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected -synuclein phosphorylated on serine 129 in recombinant -synuclein phosphorylated S129 protein, but not in recombinant -synuclein monomers.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected -synuclein in ELISA application (Majbour, N.K., et al. (2016). Mol Neurodegener. 11:7; El-Agnaf, O., et al. (2017). Neurobiol Dis. 104: 85-96).
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected phospho- -synuclein (Ser129) in Immunohistochemistry application (Vaikath, N.N., et al. (2015). Neurobiol Dis. 79:81-99).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho- -synuclein (Ser129) in Western Blotting application (Majbour, N.K., et al. (2016). Mol Neurodegener. 11:7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1