MABN2621
Anti-UNC119 homolog A/mRG4 Antibody, clone A2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 27.01 kDa
observed mol wt ~28 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Unc119(22248)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse retina tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UNC119 homolog A (mRG4) in Mouse retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected UNC119 homolog A/mRG4 in Immunofluorescence applications (Haeseleer, F., et al. (2008). Invest Ophthalmol Vis Sci. 49(6):2366-75).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected UNC119 homolog A/mRG4 in Western Blotting applications (Haeseleer, F., et al. (2008). Invest Ophthalmol Vis Sci. 49(6):2366-75).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected UNC119 homolog A/mRG4 in Immunohistochemistry applications (Haeseleer, F., et al. (2008). Invest Ophthalmol Vis Sci.;49(6):2366-75).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1