MABN2592
Anti-RBP3 Antibody, clone mAb5
Sinônimo(s):
IRBP, Interphotoreceptor retinoid-binding protein, Interstitial retinol-binding protein, Protein 7S, Retinol-binding protein 3
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mAb5, monoclonal
reatividade de espécies
bovine
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
bovine ... RBP3(281443)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from Bovine retinal tissue.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody RBP3 in lysate from Bovine retinal tissue.
Tested Applications
Electron Microscopy: A representative lot detected RBP3 in Electron Microscopy applications (Sears, A.E., et al. (2020). FASEB J. 34(10):13918-13934).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RBP3 in Immunoprecipitation applications (Sears, A.E., et al. (2020). FASEB J. 34(10):13918-13934).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RBP3 in Western Blotting applications (Sears, A.E., et al. (2020). FASEB J. 34(10):13918-13934).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1