MABN250
Anti-RA-induced protein 17 Antibody, clone 5H5.1
clone 5H5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Retinoic acid-induced protein 17, ZMIZ1, Zinc finger MIZ domain-containing protein 1, PIAS-like protein Zimp10
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZMIZ1(57178)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RA-induced protein 17 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1