MABN2396M
Anti-GCAP1 Antibody, clone 6B12
clone 6B12, from mouse
Sinônimo(s):
Guanylyl cyclase-activating protein 1, Guanylate cyclase activator 1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B12, monoclonal
reatividade de espécies
porcine, bovine, human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Guca1A(14913)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected GCAP1 in mouse retina.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GCAP1 in human retina tissue.
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GCAP1 in C57BL/6 mouse retinal tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1