MABN2276
Anti-Dab1 Antibody, clone 4E12
clone 4E12, from rat
Sinônimo(s):
Disabled homolog 1
About This Item
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Dab1(13131)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot immunoprecipitated Dab1 in cerebral cortex tissue lysate from P20 mouse (Courtesy of Prof. Mitsuharu Hattori, Nagoya City University).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Dab1 in Immunohistochemistry applications (Onoune, A., et. al. (2014). Neurosci Res. 88:23-27).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Dab1 in lysates from HEK293T cells expressing murine Dab 1.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade