MABN1838
Anti-AGE Antibody, Methylglyoxal Antibody, clone 3D11
clone 3D11, from mouse
Sinônimo(s):
Methylglyoxal, AGE Product methylglyoxal, clone 3D11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2aλ
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected AGE, Methylglyoxal in kidney tissue from mice fed high AGE diets.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1