MABN1594
Anti-WWOX Antibody, clone 12G5
clone 12G5, from rat
Sinônimo(s):
WW domain-containing oxidoreductase
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12G5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WWOX(51741)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected WWOX in human cerebellum and human cerebral cortex tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected WWOX in mouse cerebellum and mouse hindbrain tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected WWOX in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1