MABN1571
Anti-ARHGEF9 Antibody, clone 4D7.1
clone 4D7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Rho guanine nucleotide exchange factor 9, Collybistin, PEM-2 homolog, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 9
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D7.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARHGEF9(23229)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ARHGEF9 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1