MABN128
Anti-PITX3 Antibody, clone 12G4.1
clone 12G4.1, from mouse
Sinônimo(s):
Pituitary homeobox 3, Homeobox protein PITX3, Paired-like homeodomain transcription factor 3
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12G4.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PITX3(5309)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PITX3 in 10 µg of human retinoblastoma Y79 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1