MABF94
Anti-BDCA-2 Antibody, clone 10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
Sinônimo(s):
C-type lectin domain family 4 member C, Blood dendritic cell antigen 2, BDCA-2, C-type lectin superfamily member 7, Dendritic lectin, CD303
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10E6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLEC4C(170482)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BDCA-2 on 10 µg of recombinant BDCA-2 protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Recombinant BDCA-2 protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1