MABF739
Anti-Ly-6G (Gr-1) Antibody (mouse), PE, clone RB6-8C5
clone RB6-8C5, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
About This Item
fonte biológica
rat
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RB6-8C5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ly6G(546644)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected Ly-6G (Gr-1) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade