MABF582
Anti-CD44 Antibody (human/mouse), PE-Cy5, clone IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy5
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IM7, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade