MABF410
Anti-CD28 Antibody (human), PE-Cy7, clone CD28.2
clone CD28.2, from mouse
Sinônimo(s):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44, CD antigen CD28
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CD28.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD28(940)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD28 in one million human peripheral blood lymphocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade