MABF390
Anti-CD152 (CTLA-4) Antibody (mouse), PE, clone UC10-4F10-11
clone UC10-4F10-11, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4, CD152
About This Item
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UC10-4F10-11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ctla4(12477)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade