MABF34
Anti-Thy-1 Antibody, clone M5/49
clone M549.4.1, from rat
Sinônimo(s):
Thy-1 cell surface antigen, Thy-1 T-cell antigen, Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90 antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M549.4.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... THY1(7070)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Neural Stem Cells
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thy-1 in 10 µg of P388D1 cell lysate.
Descrição-alvo
Higher bands may be observed due to glycosylation.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
P388D1 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1