MABF3230
Anti-CD70 Antibody, clone FR70
Sinônimo(s):
CD27 ligand, CD70 antigen, Cd27l, Cd27lg, Tnfsf7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FR70, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 21.92 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
mouse ... Cd70(21948)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in mouse splenocytes lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD70 in mouse splenocytes lysate.
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited binding of a murine CD27 Fc fusion protein to mouse CD70 in Inhibition Assays (Oshima, H., et al. (1998). Int Immunol. 10(4):517-26).
Flow Cytometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected CD70 in P815 cells overexpressing mouse CD70.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD70 in Flow Cytometry application (Oshima, H., et al. (1998). Int Immunol. 10(4):517-26).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD70 in Western Blotting application (Oshima, H., et al. (1998). Int Immunol. 10(4):517-26).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD70 in Immunoprecipitation application (Oshima, H., et al. (1998). Int Immunol. 10(4):517-26).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2