MABF3182
Anti-Flt3L Antibody, clone 11C9.10.1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11C9.10.1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 26.42 kDa
observed mol wt ~27 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FLT3LG(2323)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant Flt3L protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected human recombinant Flt3L.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Flt3L in HeLa and A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2