MABF3073
Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein Antibody, clone S3D8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S3D8, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 141.18 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
SARS coronavirus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS virus ... S(43740568)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 Spike Protein in Immunofluorescence applications (Guo, Y., et al. (2021). J Biol Chem. 296:100346).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 Spike Protein in Immunoprecipitation applications (Guo, Y., et al. (2021). J Biol Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 Spike Protein in ELISA applications (Guo, Y., et al. (2021). J Biol Chem. 296:100346).
Neutralizing: A representative lot neutralized SARS-CoV-2 Spike Protein in Neutralizing applications (Guo, Y., et al. (2021). J Biol Chem.;296:100346).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2