MABF3054
Anti-SARS CoV-2 RBD mutant N501Y Antibody, clone 8A6
Sinônimo(s):
Spike glycoprotein Mutant N501Y
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8A6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 141 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
vaccinia virus
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... S(43740568)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) protein .
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 RBD mutant N501Y protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected various recombinant SARS-CoV-2 protein samples
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1