Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MH9A4, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~57 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... IL9(3578)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant human IL-9.
ELISA Analysis:: Various dilution of this antibody detected recombinant human Interleukin-9 (IL-9).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected IL-9 in Flow Cytometry applications (Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
ELISA Analysis: A representative lot detected IL-9 in ELISA applications (Jenmalm, M.C., et al. (2001). Clin Exp Allergy.;31(10):1528-35; Faulkner, H., et al. (2002). J Infect Dis.;185(5):665-72; Bottcher, M.F., et al. (2003). Pediatr Allergy Immunol.;14(5):345-50; Holz, L.E., et al. (2005). J Inflamm (Lond).;2:3; Chang, H.C., et al. (2010). Nat Immunol.;11(6):527-34; Stephens, G.L., et al. (2011). Eur J Immunol.;41(4):952-62; Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1