MABF2127
Anti-Properdin Antibody, clone 3A3E1
clone 3A3E1, from mouse
Sinônimo(s):
Complement factor P
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A3E1, monoclonal
reatividade de espécies
baboon, rabbit, canine, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFP(5199)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Properdin in human tonsil tissue sections.
ELISA Analysis: A representative lot detected Properdin in ELISA applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in Purified human properdin.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2