MABF2047
Anti-BST-2 (CD317) Antibody, clone 927
clone 927, from rat
Sinônimo(s):
Bone marrow stromal antigen 2, BST-2, HM1.24 antigen, CD317
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
927, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Bst2(69550)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected BST-2 (CD317) in Immunohistochemistry applications (Yun, T., et. al. (2016). Cell Metab. 23(5):852-66).
ELISA Analysis: A representative lot detected BST-2 (CD317) in ELISA applications (Blasius, A.L., et. al. (2006). J Immunol. 177(5):3260-5).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected BST-2 (CD317) in Flow Cytometry applications (Blasius, A.L., et. al. (2006). J Immunol. 177(5):3260-5; Yun, T., et. al. (2016). Cell Metab. 23(5):852-66).
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected BST-2 (CD317) in mouse spleen and mouse kidney tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas