MABF1988
Anti-CMTM6 Antibody, clone RCT6
Sinônimo(s):
CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 6;Chemokine-like factor superfamily member 6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RCT6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 20.42 kDa
observed mol wt ~20 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CMTM6(54918)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western blotting in lysates from 8505c cells overexpressing CMTM6.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CMTM6 in lysates from 8505C cells overexpressing CMTM6, but not in knockout or untransfected cells.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CMTM6 in Immunohistochemistry applications (Mezzadra, R., et al. (2017). Nature. 549(7670):106-110).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1