MABF1971M
Anti-NKR-P1B (CD161b) Antibody, clone Stok27
clone Stok27, from rat
Sinônimo(s):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele B, CD161 antigen-like family member B, Immunoreceptor NKR-P1C, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele WAG/PVG/BS, Natural killer lymphocyte receptor P1B, CD161b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Stok27, monoclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Klrb1C(683758)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKR-P1B (CD161b) in Flow Cytometry applications (Kveberg, L., et. al. (2006). J Immunol. 176(7):4133-40; Smelt, M.J., et. al. (2014). Cell Transplant. 23(11):1381-94).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKR-P1B (CD161b) in Rnk16 (Rat NK) cells stably transfected with Stok27 (NKR-1B) antigen.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash