MABE968
Anti-HLCS Antibody, clone 2C2.1
clone 2C2.1, from mouse
Sinônimo(s):
Biotin--protein ligase, HLCS, Biotin apo-protein ligase, Biotin--[methylmalonyl-CoA-carboxytransferase] ligase, Biotin--[propionyl-CoA-carboxylase [ATP-hydrolyzing]] ligase, Holocarboxylase synthetase, HCS, Biotin--[methylcrotonoyl-CoA-carboxylase] ligas
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLCS(3141)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HLCS in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1