MABE936
Anti-ASF-1 Antibody, clone AK-96
clone AK-96, from mouse
Sinônimo(s):
Serine/arginine-rich splicing factor 1, Alternative-splicing factor 1, ASF-1, Splicing factor, arginine/serine-rich 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AK-96, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRSF1(6426)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ASF-1 in BJ fibroblast cells (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASF-1 in BJ fibroblast cell lysate (Fregoso, O., et al. (2013). Mole. Cell. 50:56-66).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ASF-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1