MABE927
Anti-SAE2 Antibody, clone 7H8.1
clone 7H8.1, from mouse
Sinônimo(s):
SUMO-activating enzyme subunit 2, Anthracycline-associated resistance ARX, Ubiquitin-like 1-activating enzyme E1B, Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7H8.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBA2(10054)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SAE2 in 10 µg of Neuro-2a cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1