MABE866
Anti-Mad2 Antibody, clone AS55-A12
clone AS55-A12, from mouse
Sinônimo(s):
Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2A, HsMAD2, Mitotic arrest deficient 2-like protein 1, MAD2-like protein 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AS55-A12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAD2L1(4085)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad2 in PtK1 cells transfected with Alexa-Mad2 (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad2 in HeLa cells transfected with pCMV expressing wild-type myc-tagged Mad2, and certain mutations of myc-tagged Mad2 (This mutant does not bind to the core of Mad1/Mad2) (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Mad2 in 10 µg of HEK293 cell lyate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1