MABE441
Anti-HJURP Antibody, clone 144K/B1
clone 144K/B1, from mouse
Sinônimo(s):
Holliday junction recognition protein, 14-3-3-associated AKT substrate, Fetal liver-expressing gene 1 protein, Up-regulated in lung cancer 9, HJURP
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
144K/B1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HJURP(55355)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot immmunoprecipitated HJURP in HEK293 cell lysate (Ana Losada, CNIO, Madrid, Spain).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HJURP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1