MABE365
Anti-acetyl PARP1 Antibody, clone E4
clone E4, from mouse
Sinônimo(s):
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1, ARTD1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (not specified)
Informações sobre genes
human ... PARP1(142)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl PARP1 in 10 µg of acetylated PARP1 fragment (373-529) purified protein lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Acetylated PARP1 fragment (373-529) purified protein lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1