MABE328
Anti-MeCP2 Antibody, clone 4H7
clone 4H7, from rat
Sinônimo(s):
Methyl-CpG-binding protein 2, MeCp-2 protein, MeCp2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Mecp2(17257)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect MeCP2 in various, mouse WT, but not in MeCP2 knockout brain nuclear extracts (Jost, K. L., et al. (2011). PLoS ONE. 6(11):e26499).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect MeCP2 in various, GFP-meCP2 transfected C2C12 cells (Jost, K. L., et al. (2011). PLoS ONE. 6(11):e26499).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect MeCP2 in various, mouse WT, but not in MeCP2 hemizygous null brain tissue sections (Jost, K. L., et al. (2011). PLoS ONE. 6(11):e26499).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MeCP2 in 10 µg of mouse brain tissue nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue nuclear extract
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1