MABE324
Anti-MSH3 Antibody, clone 1F6
clone 1F6, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
DNA mismatch repair protein Msh3, Protein repair-1, REP-1, Protein repair-3, REP-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Msh3(17686)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MSH3 in C2C12 cells (Prof. Glenn Morris, Wolfson Centre for Inherited Neuromuscular Disease.; Holt, I., et al. (2011). J Cell Biochem. 112(6):1612-1621.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MSH3 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1