MABE2044
Anti-SPIB Antibody, clone 235D
Sinônimo(s):
Transcription factor Spi-B
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
235D, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 28.82 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPIB(6689)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected SPIB in human tonsil tissue sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SPIB in Western Blotting application (Montes-Moreno, S., et al. (2013). Blood. 121(4); 643-7).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A representative lot detected SPIB in Immunohistochemistry application (Montes-Moreno, S., et al. (2013). Blood. 121(4); 643-7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1