MABE2036
Anti-PADI2/PAD2 Antibody, clone DN2
Sinônimo(s):
PAD2, Peptidylarginine deiminase 2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DN2, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... PADI2(100357368)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Immunohistochemistry applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Western Blotting applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22; Bawadekar, M., et al. (2017). J Autoimmun. 80:39-47).
ELISA Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in ELISA applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods.;405:15-22; Damgaard, D., et al. (2016). Rheumatology (Oxford). 55(5):918-27).
Multiplexing: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Multiplexing applications (Vejlstrup, A., et al. (2019). J Inflamm Res. 29:12:137-144).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1