MABE2008
Anti-p-Histone H2A.X (Ser139) Recombinant Antibody, clone C6B
recombinant, expressed in Alpaca
Sinônimo(s):
H2a/x, Histone H2A.X, Histone H2AX
About This Item
fonte biológica
alpaca
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Alpaca
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C6B, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 15.14 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in MCF7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: 2 ng/mL from a representative lot detected phospho-Histone H2AX (Ser139) in MCF7 cells treated with 25 M etoposide for 24 h.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Histone H2AX in Western Blotting application (Moeglin, E., et al. (2021). Cancers (Basel). 13(13): 3317).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Histone H2AX in Immunocytochemistry application (Moeglin, E., et al. (2021). Cancers (Basel). 13(13): 3317).
ELISA Analysis: A representative lot detected Histone H2AX in ELISA application (Moeglin, E., et al. (2021). Cancers (Basel). 13(13): 3317).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2