MABE2005
Anti-RNF4 Antibody, clone 11-3.1
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF4, Protein SNURF, RING finger protein 4, Small nuclear ring finger protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11-3.1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 21.32 kDa
observed mol wt ~32 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... RNF4(6047)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RNF4 protein in lysate from HeLa cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RNF4 in Immunocytochemistry application (Saito, M., et al. (2014). Biochem Biophys Res Commun. 447(1):83-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RNF4 in Western Blotting application (Saito, M., et al. (2014). Biochem Biophys Res Commun. 447(1):83-8).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1