MABE1932
Anti-EWS Antibody, clone 21B1
clone 21B1, from rat
Sinônimo(s):
RNA-binding protein EWS, EWS oncogene, Ewing sarcoma breakpoint region 1 protein
About This Item
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
21B1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EWSR1(2130)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EWS in Western Blotting applications (Suarez-Calvet, M, et. al. (2016). Acta Neropathol. 131(4):587-604).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EWS in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1