MABE191
Anti-WHSC1/NSD2 Antibody, clone 29D1
clone 29D1, from mouse
Sinônimo(s):
Probable histone-lysine N-methyltransferase NSD2, Multiple myeloma SET domain-containing protein, Nuclear SET domain-containing protein 2, Protein trithorax-5, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
29D1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WHSC1(7468)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect WHSC1/NSD2 in transfected Gal4-reporter/293T cells. (Marango, J., et al. (2008). Blood. 111:3145-3154.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect WHSC1/NSD2 in KMS11 cells. (Marango, J., et al. (2008). Blood. 111:3145-3154.)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected WHSC1/NSD2 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1